Learn More
IKA™ BMT-20-G Mischgefäß mit Glaskugeln, VE=25 St. Turrax Tube Dispenser (VE=25Stck.)
Marke: IKA™ 0003703300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ST-20 Mischgefäss mit Rühreinheit geeignet für:Mischen, Rühren, Extraktionen, Aufschlämmen von Bodenproben, Auflöseversuche von Arzneimitteln
DT-20 Mischgefäss mit Dispergiereinheit geeignet für:
Dispergieren, Homogenisieren, Suspendieren, Pharmocokinetik, Metabolismus, Diagnostik
BMT-20 G / S Mischgefäss mit Glas- (G) oder Edelstahlkugeln (S) geeignet für:
Trockenmahlung von trockenen und spröden Proben (z.B. Kaolin, Gips, Farbpigmente, Tabletten), Zellaufschluss, Bearbeitung von Materialien in Flüssigkeiten
Weitere Tubes erhältlich:
Gamma-sterilisierte Mischgefässe
Mischgefässe mit durchstechbarer Membran im Deckel
Volumen: 20mL und 50mL Tubes
Gamma-sterilisiertes Mischgefäss geeignet für:
Mahlen, Mischen oder Dispergieren unter sterilen Bedingungen
Keimfreie Aufbewahrung von Proben (Gewebe, Blut, usw.)
Mischgefäss mit durchstechbarer Membran geeignet für:
Zugabe von Medien während des Misch-, Dispergier- und Mahlvorgangs
Probenentnahme während des Misch-, Dispergier- und Mahlvorgangs
Viele weitere Tubes auf Anfrage erhältlich.
Typ: BMT-20 G Mischgefäss zum Mahlen mit Glaskugeln
Spezifikation
Rörchen | |
Trockenfräsen von trockenen und spröden Proben (z. B. Kaolin, Gips, Farbpigmente, Tabletten), die Zellmazeration und die Verarbeitung von Materialien, die mit Flüssigkeiten gemischt werden | |
25 Packungen |
2 bis 15 ml | |
Gehäuse BMT-20-G |