Learn More
Buerkle™ Blauer Messlöffel
Messlöffel in einem einzigartigen Blauton, der in Lebensmitteln nicht oft vorkommt, sodass sie leicht zu erkennen und optisch aufzufinden sind.
Marke: Buerkle™ 5378-4057
65.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sterile Ausführungen sind einzeln verpackt und strahlungssterilisiert
- Die Verwendung von blauen Werkzeugen trägt somit dazu bei, die Anforderungen der HACCP-Gefahrenanalyse und -bewertung in Bezug auf Fremdkörper zu erfüllen
- Dies ist ein wichtiges Kriterium, insbesondere in der Lebensmittelverarbeitung und -produktion sowie in der Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Mit volumetrischen Löffeln und Dosierlöffeln können kleine Mengen Pulver, Granulat und Flüssigkeiten genau gemessen und präzise dosiert werden
- Für eine präzise Messung wird überschüssiges Medium vom oberen Rand des Löffels abgestreift
- Das Inhaltsvolumen ist auf dem Griff eingraviert
- Die flache Vorderkante des volumetrischen Löffels eignet sich ideal zum Aufnehmen des Mediums vom Boden des Behälters oder zum Erreichen der Ecken des Behälters, wodurch kleine Restmengen gut entnommen werden können
- Der flache Boden ermöglicht es, den volumetrischen Löffel abzusetzen, ohne den Inhalt zu verschütten.
- Der Einweg-Dosierlöffel eignet sich als Probenlöffel für die Entnahme kleiner Probenmengen
- Da der volumetrische Löffel aus Kunststoff für den einmaligen Gebrauch entwickelt wurde, entfällt die Reinigung, und Kreuzkontaminationen und Verunreinigungen sind ausgeschlossen
- Die Dosierlöffel und volumetrischen Löffel eignen sich für präzise Messungen für chemische und pharmazeutische Anwendungen, Kosmetika, Futtermittel sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Kann als Teil des HACCP/IFS-Fremdobjektmanagements verwendet werden
- Besonders in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie
- Mit Abstreifkante
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Probenehmer | |
Dosierlöffel mit Abstreifkante zum genauen Abmessen. | |
Ja | |
Blau | |
Besonders für die Lebensmittel-, Tierfuttermittel- und Pharmaindustrie |
Polystyrol | |
25 mL | |
Steril | |
Lebensmittelkontakt, Reach, RoHS | |
100 |