Learn More
Black Eriochrome T, Chem Lab™
Click to view available options
Konzentration:
10 g/L
5 g/L
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 10 g/L |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Geruch | Ethanolic |
Farbe | Violett |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol