Learn More
Bismut-Vanadiumoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333618
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 14059-33-7 | BiO4V | 323.918 g/mol
Bismuth vanadium oxide is used as a pigment due to its hiding power. It also finds use in paints, coatings, plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14059-33-7
Summenformel BiO4V
Molekulargewicht (g/mol) 323.918
MDL-Nummer MFCD00064836
InChI-Schlüssel YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth vanadate
PubChem CID 20243764
IUPAC-Name Bismut;trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth vanadium oxide
Farbe Rot bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3285
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids; Insoluble in water.
Formelmasse 323
Reinheit (%) 99.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth vanadium oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.