Learn More
Wismut(III)-oxid, Puratronic™, 99,9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
120.00 CHF - 465.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1304-76-3 |
---|---|
Summenformel | Bi2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 465.96 |
MDL-Nummer | MFCD00003462 |
InChI-Schlüssel | TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | dibismuth(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11300879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010658.18 |
50 g |
120.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11390869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010658.30 |
250 g |
465.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
It is used as a precursor to the preparation of other compounds of bismuth, chemical reagents. It has specialized uses in optical glass, flame-retardant paper, in glaze formulations as a substitute for lead oxides. It is used as solid electrolyte because of its high thermal expansion property. It is used in radio frequency shielding, compound for catheters and other medical tubing products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1304-76-3 | |
465.96 | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Bi2O3 | |
MFCD00003462 | |
dibismuth(3+) trioxidandiide |
Spezifikation
∼1890°C | |
817°C | |
Gelb | |
(Metallbasis) | |
MFCD00003462 | |
Soluble in acids. Insoluble in water & organic solvents. | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] | |
465.96 | |
99.9995% | |
8.9 g/mL |
Bismuth(III) oxide | |
1304-76-3 | |
Pulver | |
Bi2O3 | |
14,1273 | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trioxidandiide | |
465.96 | |
Puratronic™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-134-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EB2984460
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen