Learn More
Bismuth(III)-nitrathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
106.00 CHF - 340.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10361-44-1 |
---|---|
Summenformel | BiN3O9 |
Molekulargewicht (g/mol) | 394.99 |
MDL-Nummer | MFCD00003460 |
InChI-Schlüssel | PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | bismuth nitrate, bismuth trinitrate, ccris 7110, nitric acid, bismuth 3+ salt, tris nitrooxy bismuthine, bismuth 3+ trinitrate, bi.3no3, bismuth iii nitrate, bismuth iii nitrate hydrate, nitric acid, bismuth 3+ salt 3:1 |
PubChem CID | 107711 |
IUPAC-Name | Bismut;trinitrat |
SMILES | [Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11380869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010657.14 |
25 g |
106.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11370869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010657.22 |
100 g |
340.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
It is used in electronic ceramics and fluorescent paints. It is employed as an oxidant for selective oxidation of sulfides to sulfoxides, as a nitrating reagent for synthesizing nitro aromatic compounds, and as a precursor for Dragendorff reagent for use in TLC stain and for testing the presence of alkaloids. On silica gel support, it has been reported to be an efficient catalyst for the Biginelli reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10361-44-1 | |
394.99 | |
PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N | |
107711 | |
[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
BiN3O9 | |
MFCD00003460 | |
bismuth nitrate, bismuth trinitrate, ccris 7110, nitric acid, bismuth 3+ salt, tris nitrooxy bismuthine, bismuth 3+ trinitrate, bi.3no3, bismuth iii nitrate, bismuth iii nitrate hydrate, nitric acid, bismuth 3+ salt 3:1 | |
Bismut;trinitrat |
Spezifikation
Bismuth(III) nitrate hydrate | |
10361-44-1 | |
Kristallin | |
BiN3O9 | |
UN1477 | |
bismuth nitrate, bismuth trinitrate, ccris 7110, nitric acid, bismuth 3+ salt, tris nitrooxy bismuthine, bismuth 3+ trinitrate, bi.3no3, bismuth iii nitrate, bismuth iii nitrate hydrate, nitric acid, bismuth 3+ salt 3:1 | |
PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N | |
Bismut;trinitrat | |
107711 | |
99.999% | |
Hygroskopisch |
30°C (decomposition) | |
Farblos bis Weiß | |
(Metallbasis) | |
MFCD00003460 | |
14,1271 | |
Slightly soluble in water; soluble in acetone,acetic acid,and glycerol. Insoluble in ethyl acetate and ethanol. | |
[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
394.99 | |
394.99 (Anhydrous) | |
Puratronic™ |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H272-H315-H319-H335
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:NITRATE, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-791-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Bismuth(III) nitrate hydrate, Puratronic
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.