Learn More
Wismutfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450411
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth foil
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈12.3g/25x25mm
Form Folie