Learn More
Bismut-Antimonid, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488866
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
CAS: 12323-19-2 | Bi2Sb2 | 661.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12323-19-2
Summenformel Bi2Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 661.48
MDL-Nummer MFCD00014196
InChI-Schlüssel AEMQIQQWIVNHAU-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth antimonide
Menge 50 g
UN-Nummer UN1549
Formelmasse 330.73
Reinheit (%) 99.99%