Learn More
Bis(tri-n-Butylzinn)oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Bis(tri-n-butyltin) oxide is employed in the synthesis of α,β-unsaturated methyl ketones, isoxazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(tri-n-butylzinn)oxid wird bei der Synthese von α,β-ungesättigten Methylketonen, Isoxazolen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.071 g/l)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
Bis(tri-n-butylzinn)oxid wird bei der Synthese von α,β-ungesättigten Methylketonen, Isoxazolen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.071 g/l)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(tri-n-butyltin) oxide |
Schmelzpunkt | -45°C |
Dichte | 1.172 |
Siedepunkt | 179°C to 180°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | 168°C (334°F) |
Geruch | Irritating |
Strukturformel | [(CH3CH2CH2CH2)3Sn]2O |
Brechungsindex | 1.4865 |
Menge | 2500 g |
UN-Nummer | UN2788 |