Learn More
Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-Heptandionato)Kupfer(II), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319667
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 14040-05-2 | C22H38CuO4 | 430.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14040-05-2
Summenformel C22H38CuO4
Molekulargewicht (g/mol) 430.09
MDL-Nummer MFCD00058920
InChI-Schlüssel JGMGCTZGOAONPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper bis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 2,2,6,6-tetramethyl-5-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy cuprio oxy hept-4-en-3-one
PubChem CID 91663146
SMILES [Cu++].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)copper(II)
Schmelzpunkt 198°C
Siedepunkt 100°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
IUPAC-Name copper(2+) bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide)
Formelmasse 430.05
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Pulver