Learn More
Agilent BioTek Abfallflasche, 2 l, ohne Deckel
Provides waste containment
Marke: Agilent BioTek 48140
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Capacity: 2L
- Without cap
Spezifikation
Abfallflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Abfallflasche, 2 l, ohne Deckel > 2L; Without cap
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur