Learn More
Ansell BioClean-D™ sterile Einweg-Überstiefel
Einweg-Überschuhe aus CleanTough™ Material für den Einmalgebrauch
Marke:  Ansell S-BDOB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12342289
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Safe-Step™ Material laminierte Sohle
  • Elastischer Bund mit Sicherungsbändern
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
  • Fusselarmes und antistatisches Material
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Universalgröße
Anwendungen:
Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen/Mischungsherstellung, Fertigung, Industrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universal
Yes
Ja
Ties
Eingebundene Nähte mit Einnadelnaht
Gebunden
White
PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; Anti-static to EN1149-5* and low particulating
One pair per sealed inner PE bag; 15 inner bags per sealed outer PE bag; five outer bags per lined carton (75 pairs)
Controlled Environments Shoe Covers
CleanTough™
Weiß
Steril
Rutschfeste Sohle
White
Standard Length
Laboratory, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Cleanroom, Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical
PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; EN1149-5
Liquid, Dry Particulates, Splash
Class 10 (ISO 4)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
N/A