Learn More
Berylliumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348618
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 cm
50 cm
Packungsgröße:
1 Meter
25 Zentimeter
50 Zentimeter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-41-7
Fórmula molecular Be
Peso molecular (g/mol) 9.01
Número MDL MFCD00134032
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nombre IUPAC Beryllium
SMILES [Be]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Beryllium wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Notas del porcentaje del ensayo (Metallbasis)
Cantidad 1 m
Porcentaje de pureza 99.7%
Olor Odorless
Peso ≈0.091g/m
Formulario Draht