Learn More
Berilium-Lösung für ICP 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12903374 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
25 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Konzentration 10±0.2 g/l
Verpackung Flasche
Menge 25 ml
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile AG, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, U, V, Zn
Lösungsmittel oder Matrix HNO3/HF
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HCl 2%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.