Learn More
Benzoylnitromethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10631214 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 614-21-1 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-21-1
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD00010218
Clave InChI JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylnitromethane, ethanone, 2-nitro-1-phenyl, alpha-nitroacetophenone, 2-nitro-1-phenylethanon, nitroacetophenone, alpha-nitro acetophenone, acmc-1bdpo, acetophenone, 2-nitro, nitromethyl phenyl ketone, .alpha.-nitroacetophenone
PubChem CID 94833
Nombre IUPAC 2-Nitro-1-Phenylethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Benzoylnitromethane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101°C to 106°C
Color Braun bis Gelb oder farblos
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glasflasche
Fórmula lineal C6H5C(O)CH2NO2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents,thf and,alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Flüssigkeit