Learn More
Benzoylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570204
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 618-32-6 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-32-6
Summenformel C7H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 185.02
MDL-Nummer MFCD00000112
InChI-Schlüssel AQIHMSVIAGNIDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylbromid, benzoylbromide, bzbr, benzoic acid bromide, acmc-209mwn, benzoyl bromide, benzbromarone impurity a, 6ci,7ci,8ci,9ci, benzoic acid bromide;benzenecarbonyl bromide
PubChem CID 12056
IUPAC-Name Benzoylbromid
SMILES BrC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyl bromide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -24.0°C
Farbe Orange
Dichte 1.5700g/mL
Siedepunkt 218.0°C to 219.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COBr
Brechungsindex 1.5880 to 1.5900
Menge 100 mL
Beilstein 09,195
Relative Dichte 1.57
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose. Other solubilities: miscible in ethyl ether
Formelmasse 185.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.