Learn More
Benzo[b]furan-3-Boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzo[b]furan-3-boronic acid |
Menge | 5 g |
Beilstein | 9479377 |
IUPAC-Name | 1-Benzofuran-3-ylboronsöure |
Formelmasse | 161.95 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |