Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ T-Verbinder
Die Verbindungsstücke verfügen über mehrere Widerhaken pro Arm, die für zusätzlichen Kontakt zwischen der Armatur und den Schläuchen und so für noch mehr Halt sorgen
38.20 CHF - 54.25 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Produkttyp | T-Schlauchverbinder |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11714935
|
Bel-Art™
F19606-0000 |
9.5 mm |
54.25 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11704935
|
Bel-Art™
F19603-0000 |
Für Schlauch-ID von 4.7 mm | |||||||
Beschreibung
- Gewährleistet eine enge, sichere Verbindung zwischen Schläuchen mit gleichem Innendurchmesser
- Chemikalienbeständiges Polypropylen für die Verwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten oder Gasen
- FDA-Qualität für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
T-Schlauchverbinder |