Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Löffel aus Edelstahl
Doppelendlöffel bieten zwei Schüsselgrößen für eine bequeme Probenhandhabung
Marke:  Bel-Art™ H36729-0021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15560122
  • 67.30 CHF / 2 Packungen
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Doppelendlöffel bieten zwei Schüsselgrößen für eine bequeme Probenhandhabung
  • Konstruktion aus poliertem 304-Edelstahl
  • Massive, abgerundete Welle für einfache Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Autoklavierbar
1,6, 3 ml
Silber
5.8 Zoll
14,73 cm
Edelstahl
Doppeltes Ende mit 1.6 ml kleinem Löffel an einem Ende und 3 ml großem Löffel am anderen
Nein
8.26 Zoll
21 cm