Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ PLUM™ Augenwaschstation mit Deckel für Notfälle
SP Scienceware™ PLUM™ Notfallstationen für Augenspülungen ermöglichen den sofortigen Zugriff auf schnelle, sichere und effektive Erste Hilfe bei Augen- und Hautverletzungen.
101.99 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI Z358.1-2009, US-Bundesgesetzbuch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Arbeitsplätze mit hoher Verletzungsgefahr für die Augen durch Säuren oder Alkalien
Mounting Wand
Produkttyp Doppel-Augenwaschstation mit Deckel
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Enthält Kapazität (metrisch) Spülzeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Kapazität (metrisch) Spülzeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
12739706
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F24880-5003
Eine 500 ml-Flasche Salen und eine 200 ml-Flasche pH-neutralisierende Lösung, Piktogrammanleitung, Spiegel und passformgenaue Becher für die Augen 500 und 200 ml 5 min/500 ml-Flasche und 2 min/200 ml-Flasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für staubige und schmutzige Bereiche
  • Praktische, an der Wand montierbare Stationen
  • Die Flaschen sind steril befüllt und verschlossen und erfordern keine Wartung oder Reinigung
  • Stationen mit übersichtlichen Anweisungspiktogrammen
  • Flexible, formschlüssige Augenmuscheln für sanftes und effizientes Spülen
  • Lösungen nach Herstellungsdatum drei Jahre lagerfähig
Compliance
Meet all U.S. federal regulations. Comply with ANSI™ standards. NDC# and expiration date printed on every bottle.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI Z358.1-2009, US-Bundesgesetzbuch
Wand
Steril
Für Arbeitsplätze mit hoher Verletzungsgefahr für die Augen durch Säuren oder Alkalien
Doppel-Augenwaschstation mit Deckel
5 °C bis 35 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 3 Jahre