Learn More
Bel-Art™ MAGNETHÅLLARE PE D50MM- 10MM
Hält den Rührstab beim Ausgießen aus einem Becher oder Kolben an seinem Platz, indem der Sperrer zum Boden des Behälters bewegt wird
Marke:  Bel-Art™ F37786-0000
Artikelnummer. 11356954
  • 29.41 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Beschreibung
  • Radialmagnet aus dickem Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
2 Zoll
Verhindert, dass Rührstäbe beim Entleeren des Inhalts herausfallen
Radialmagnet
5.1 cm
Polyethylen
Disc
51 x 9.5 mm
Rührstäbchen
9.5 mm
51 mm
1
Schwebende Magnetrührstäbe