Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Pharma Scoops
Ideal for both production work and laboratory use, Pharma Scoops are used by pharmaceutical, food, cosmetic, and chemical companies.
Marke: Bel-Art™ F36910-0125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die leuchtend rote Schaufel verringert die Gefahr, versehentlich in einer Probe zurückgelassen zu werden; sie kann als Code dienen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, und bietet einen kontraststarken Hintergrund für helle Proben
- Die hohe Griffposition hält die Hand weiter von der Probe entfernt
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
- Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
- Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Scoop | |
Not Autoclavable | |
Rot | |
9,2 x 6,1 x 4,5 cm |
High-impact Polystyrene (FDA Grade) | |
125 mL | |
100/Packung | |
10,4 cm |