Learn More
Buerkle™ Edelstahlkorb zur Verwendung mit Buerkle™ Vampir Probenehmer
Flaschenkorb für Flaschen 250 ml, Vampir ist ein Ersatzteil für Buerkle™ PowderProof™
Marke: Buerkle™ 5302-2025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Buerkle™ Vampir Probenehmer
Spezifikation
Korb für Probenflaschen | |
Edelstahl (V2A) | |
Vampir Probenehmer, 250 ml-Flasche | |
68 mm |