Learn More
Fisherbrand™ Grundgestell für Glaswaren zum Waschen von 3 Ebenen
Gestell für Glaswaren, das für die Reinigung von bis zu 3 Ebenen ausgelegt ist.
Marke:  Fisherbrand™ 2918343
1684.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17127834
  • 2549.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Beschreibung
  • Ausgestattet mit einer Top-Load-Anzeige, die sicherstellt, dass die Glaswaren nicht beschädigt werden, wenn sie in die Waschkammer geschoben werden
  • Ausgerichtet auf 8 Rädern für einen gleichmäßigen, leisen und sicheren Transport
Spezifikation
Spezifikation
Grundgestell
Waschen von bis zu 3 Ebenen