Learn More
Ansell 93-850 Ultimate Barrier Nitril-Einweghandschuhe
Einweghandschuhe aus Nitril mit TNT™ Technologie für chemischen Spritzschutz bieten einen hohen Schutz vor schädlichen Expositionen.
Marke: Ansell 93850080
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Beschreibung
Nitril-Einweghandschuhe mit TNT™-Technologie für chemische Spritzschutz bieten einen hohen Schutz vor schädlichen Expositionen.
- 2x mehr Chemikalienschutz als führende Nitrilmarken
- Hoher Standard für Barrierequalität und -konsistenz (Low 0,40 AQL)
- Die robuste Konstruktion verhindert Risse und Brüche
- Hergestellt mit geschützter TNT™-Technologie für sanften, dauerhaften Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien
- Silikonfreie Formulierung für verbesserten Produktschutz
Compliance
Erfüllt EN 374-4, EN 388, CE 0493; FDA 510(k), zugelassen für den medizinischen Gebrauch.
Spezifikation
ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 | |
Nein | |
Grün | |
7,5 mil | |
Beidseitig tragbar | |
Nitril | |
0.12 mm | |
7,5 mil | |
EN 388 | |
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz | |
Ohne Dichtungseinlage | |
93850080 | |
9,5 in. |
Kategorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 | |
0.4 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
0.19 mm | |
Ja | |
4,7 mil | |
Mittel | |
0.12 mm | |
Ja | |
Rollrand | |
ISO 9001:2008 | |
MICROFLEX™ 93-850 | |
240 mm |