Learn More
Bariumsulfat, gefällt, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10365550 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-43-7
Summenformel BaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 233.38
MDL-Nummer MFCD00003455
InChI-Schlüssel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Barium(2+)-Sulfat
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 1580°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 233.4g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß