Learn More
Bariumsiliziumoxid, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367098
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13255-26-0
Summenformel BaO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 213.409
MDL-Nummer MFCD00014186
InChI-Schlüssel HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1
PubChem CID 166725
IUPAC-Name Barium(2+);dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium silicon oxide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Formelmasse 213.4