Learn More
Bariumoxalat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342108
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 516-02-9 | C2BaO4 | 225.345 g/mol
Barium oxalate, Puratronic isused as a green pyrotechnic colorant generally in specialized pyrotechnic compositions containing magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 516-02-9
Summenformel C2BaO4
Molekulargewicht (g/mol) 225.345
MDL-Nummer MFCD00054429
InChI-Schlüssel GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1
PubChem CID 68201
IUPAC-Name Barium(2+);oxalat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium oxalate
Schmelzpunkt 400°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel BaC2O4
UN-Nummer UN1564
Merck Index 14,985
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 225.36
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.658 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium oxalate, Puratronic
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanedioic acid, barium salt