Learn More
Bariumhydroxid-Oktahydrat, größer als 98 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386479
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315.46 g/mol
Used in manufacture of alkali, glass; in synthetic rubber vulcanization, alkalizing agent in water softening, boiler scale remedy, softening water.Barium hydroxide octahydrate is used in the centromeric heterochromatin banding technique. It acts as a precursor to prepare barium titanate, barium sulfate, barium phosphate and barium sulfide. Further, it is used in analytical chemistry for the titration of weak acids especially organic acids. It is involved in the preparation of cyclopentanone, diacetone alcohol and D-Gulonic gamma-lactone. In addition to this, it finds application in ester hydrolysis such as dimethyl hendecanedioate and decarboxylation of amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12230-71-6
Summenformel BaH18O10
Molekulargewicht (g/mol) 315.46
MDL-Nummer MFCD00149152
InChI-Schlüssel ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium hydroxide octahydrate
Schmelzpunkt 78°C
Namenshinweis For ACS analysis
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich >98.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acetone.
IUPAC-Name Barium(2+); Dihydroxid; Oktahydrat
Formelmasse 315.48 (171.36 Anhydrous)
Güte ACS-Reagenz
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 2.18
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium hydroxide octahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Barium hydroxide octahydrate
Name des Produkts
Bariumhydroxid-Oktahydrat, größer als 98 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals >