Learn More
Bariumfluorid, Kristalloptik, Rechteck, 30 mm x 15 mm x 4 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium fluoride crystal optic rectangle |
Namenshinweis | 30mm x 15mm x 4mm, Polished both sides |
Menge | Je 1 |