Learn More
Bariumfluorid, Kristalloptik, Scheibe, 13 mm x 1 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Barium fluoride crystal optic disc |
Namenshinweis | 13mm x 1mm, Polished both sides |
Menge | Je 1 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,methanol,hydrochloric acid,nitric acid,hydrogen fluoride and ammonium chloride. Sparingly soluble in water. |