Learn More
Bariumbromat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454473
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
CAS: 13967-90-3 | BaBr2O6 | 393.129 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13967-90-3
Summenformel BaBr2O6
Molekulargewicht (g/mol) 393.129
MDL-Nummer MFCD00014177
InChI-Schlüssel VEASZGAADGZARC-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium bromate, bromic acid, barium salt, unii-5qk4064y0r, barium 2+ dibromate, acmc-1bumj, ba.2bro3, bromic acid, barium salt 2:1, barium bromate un2719 oxidizer
PubChem CID 61706
IUPAC-Name Barium(2+);dibromat
SMILES [O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Ba+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium bromate
Menge 500 g
UN-Nummer UN2719
Formelmasse 393.16
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.99