Learn More
Bariumaluminiumoxid, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398067
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
CAS: 12004-04-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12004-04-5
MDL-Nummer MFCD00049716
Synonym Barium aluminate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium aluminum oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
UN-Nummer UN1564
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 561.98
Güte Technisch
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium aluminum oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.