Learn More
Azlon™ Becher aus PTFE
Azlon™ PTFE-Becher bestehen aus PTFE der USP-Klasse VI, sind beständig gegen die meisten Chemikalien und sogar für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
Marke:  Azlon BWN036
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10789525
  • 198.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
Azlon™ PTFE-Becher bestehen aus PTFE der USP-Klasse VI, sind beständig gegen die meisten Chemikalien und sogar für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
  • Undurchsichtige PTFE-Becher
  • Starr und nicht porös, mit glatter Oberfläche
  • Beständig gegenüber allen Chemikalien, außer flüssigen Alkalimetallen und Fluor
  • Sind ein wirksamer Ersatz für Platin
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 260 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lichtundurchlässig
80 mm
PTFE
125 mm
-20 °C bis +135 °C
Autoklavierbar
80 mm
500 ml
Labore für die Arbeit mit Chemikalien
1/Pckg.
Becher