Learn More
Azlon™ Probenbehälter aus Polystyrol mit Polyethylendeckel
Maximale Sichtbarkeit bei der Probenlagerung. Azlon™ Probenbehälter aus Polystyrol mit Polyethylendeckel sind mit besonders anwenderfreundlichen Schnappdeckeln versehen.
Marke: Azlon BGG452P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchsichtige Behälter aus Polystyrol mit maximaler Probensichtbarkeit
- Luftdichte, einrastende Klappdeckel aus Polyethylen für einen einfachen und schnellen Gebrauch
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polystyrol | |
150 ml | |
Klar | |
53 mm | |
10 Pckg. |
Ja | |
Nicht steril | |
Schnappdeckel | |
65 mm | |
Polyethylen-Deckel |