Learn More
Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubdeckel
Aus Polypropylen. Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen sind autoklavierbar und verfügen über Schraubverschlüsse ohne Einlage. Ideal für die Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und vielem mehr.
Marke: Azlon JWP1200P
Beschreibung
Aus Polypropylen. Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen sind autoklavierbar und verfügen über Schraubverschlüsse ohne Einlage. Ideal für die Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und vielem mehr.
- Autoklavierbare Weithalsbehälter mit ungefütterten Schraubkappen
- Gute chemische Beständigkeit
- Ideal für die Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und vielem mehr.
Spezifikation
1200 ml | |
Schraubverschluss ohne Dichtungseinlage | |
24/Pckg. | |
3,14 kg | |
Ja | |
Weit | |
132 mm | |
Ohne Dichtungseinlage | |
Schraubkappe |
Lagerung von Proben, Pulver, Tierfutter | |
Polypropylen | |
–20 bis 135 °C | |
Durchscheinend | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Behälter | |
120 mm |