Learn More
Axygen™ Axygen™ 8er-PCR-Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
GREENER_CHOICE
Axygen™ Niedrige PCR-Röhrchen in 8er Streifen eignen sich optimal für Reaktionen mit geringem Probenvolumen.
Marke:  Axygen™ PCR-0108-LP-C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13409818
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mit hochglanzpolierten und präzisen Formen sorgen unsere Röhrchen in einer großen Auswahl an Streifenkappen für einen präzisen Wärmeübergang und eine leckagefreie Abdichtung.
  • Die niedrige Form begünstigt schnellere und wirkungsvollere PCR-Reaktionen
  • Ideal für 0.1 ml-Thermocycler
  • Erhältlich in weiß und durchsichtig
  • Echtzeit-optimierte, durchsichtige 8-Kappenstreifen für PCR, gewölbte 8-Kappenstreifen und mattierte, flache 8-Kappenstreifen
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Empfohlener Volumenmessbereich 5 bis 125 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Frei von RNase, DNase und Pyrogen
0.1 ml
0.1 ml-Thermocycler für Reaktionen mit geringem Probenvolumen
Unsteril
Streifen
Durchsichtig
125er-Packung
Konisch
Polypropylen
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen