Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
Marke: Axygen™ PCR-96M2-HS-C-PBC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für ABI Thermocycler-Blöcke mit 0.2 ml
- Max. RZB: 4000 x G
- Einzeln oder doppelt gekerbte Ecken
- Nicht-steril und nicht-pyrogenisch
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
- Strichcode auf der langen Seite der Platte von Well H1 bis H12
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
Durchsichtig | |
Halbhoch | |
96 | |
Rund |
RNase-, DNase-frei | |
8 x 12 | |
ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 und ABI Sequenziereinheiten | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen |