Learn More
Thermo Scientific Chemicals Autophagie-Hemmer, 3-MA
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5, C6H7N5 | 149.16 g/mol
69.80 CHF - 119.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 5142-23-4
Summenformel C6H7N5
Synonym 3-Methyladenin; 6-Amin-3-methylpurin
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15406599
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J64813.MB
25 mg
69.80 CHF
25 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15416599
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J64813.MF
50 mg
119.00 CHF
50 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ein synthetisches Zwischenprodukt und ein zelldurchlässiger autophagischer Sequestrierungsblocker, der zerebellare Granulatzellen vor Apoptose nach Serum-/Kaliumentzug schützt
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5142-23-4
C6H7N5
3-Methyladenin; 6-Amin-3-methylpurin
Spezifikation
Weiß
Ein synthetisches Zwischenprodukt und ein zelldurchlässiger autophagischer Sequestrierungsblocker, der zerebellare Granulatzellen vor Apoptose nach Serum-/Kaliumentzug schützt
C6H7N5
3-Methyladenin; 6-Amin-3-methylpurin
Fest
146087
CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
149.16
2 °C bis 8 °C
5142-23-4
149,15g/mol
Signaltransduktionsreagenz
MFCD00010531
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-3H-purin-6-amine
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 225-908-6
Recommended Storage : Kühl lagern
Produktidentifikator
  • Autophagy Inhibitor, 3-MA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Methyl-3H-adenine