Learn More
Buerkle™ Autoklavierbarer, transparenter Schlauch aus Polyethylen
Dieser Schlauch ist physiologisch unbedenklich und beständig gegen nicht oxidierende Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln.
Marke: Buerkle™ 8878-1014
Benachrichtigungen:
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Beschreibung
- _X000D_
- Hergestellt aus PE _X000D_
- Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln _X000D_
- Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C _X000D_
- Transparent _X000D_
- Härte Shore A 80 ± 3 _X000D_
- Temperatur -40 °C bis +95 °C. _X000D_
- Geeignet für Lebensmittel _X000D_
- Hergestellt aus PE
- Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln
- Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C
- Transparent
- Shore-Härte A 80 ± 3
- Temperaturbereich -40 °C bis +95 °C
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polyethylen | |
100 m | |
2 mm | |
Säurebeständig, Beständig gegen ätzende Lösungsmittel, Lichtbeständig, Druckbeständig, Salzbeständig | |
8 bar |
10 mm | |
14 mm | |
78,74 mil | |
Geeignet für Lebensmittel | |
Durchsichtig | |
95 °C |