Learn More
Arsen(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327587
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-36-2
Summenformel As2Se3
Molekulargewicht (g/mol) 386.76
MDL-Nummer MFCD00014166
InChI-Schlüssel WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
PubChem CID 14772
IUPAC-Name [(selanylidenarsanyl)selanyl]arsaneselone
SMILES [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) selenide
Schmelzpunkt 260°C
Physikalische Form Verschmolzene Stücke
Menge 0.5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,805
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and soluble in nitric acid.
Formelmasse 386.72
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Odorless
Dichte 4.75 g/mL