Learn More
Arsen(III)-selenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317587
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1303-36-2
Summenformel As2Se3
Molekulargewicht (g/mol) 386.76
MDL-Nummer MFCD00014166
InChI-Schlüssel WBFMCDAQUDITAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym arsenic triselenide, diarsenic triselenide, arsenic selenide, arsenous selenide, arsenic sesquiselenide, unii-xws0w0gb8g, diarsenic triselenide asse3, arsenic iii selenide, xws0w0gb8g
PubChem CID 14772
IUPAC-Name [(selanylidenarsanyl)selanyl]arsaneselone
SMILES [Se]=[As][Se][As]=[Se]
Specifications
Chemischer Name oder Material Arsenic(III) selenide
Schmelzpunkt 260 °C
Physikalische Form Verschmolzene Stücke
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Merck Index 14,805
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and soluble in nitric acid.
Formelmasse 386.72
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.75 g/mL