missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Velp Scientifica™ AREC.X digitaler Heizplattenrührer mit Sonde – System

Leistungsstarker digitaler quadratischer Heizplattenrührer mit Buchse für den Anschluss an einen digitalen VTF Vertex Thermoregulator, VTF EVO Drahtloser digitaler Thermoregulator für die direkte Temperaturregelung der Flüssigkeit.

Marke:  Velp Scientifica™ SA20500061

Artikelnummer. 15319504

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • AREC.X ist mit einem extrem leistungsstarken Motorausgestattet, der bei sehr hohen Geschwindigkeiten Volumina bis zu 15 Liter (H2O) umrühren kann.
  • Ein weiteres wertvolles Merkmal dieses Heizplattenrührers ist die SpeedServoTM Gegenreaktion, die eine konstante Geschwindigkeit auch bei Viskositätsänderungen gewährleistet.
  • Die extrem helle und gut ablesbare Digitalanzeige zeigt ständig die vom Bediener eingestellte Temperatur an.
    Durch Drehen des linken Knopfes kann die Temperatur (bis 550 °C)eingestellt werden, während der rechte Knopf die Rührgeschwindigkeit (bis 1500 U/min) steuert.
  • Der Heizplattenrührer AREC.X sorgt für die Sicherheit und erstklassigen Schutz für den Anwender.
  • Die Bedienkonsole ist leicht zugänglich, befindet sich in einem sicheren Abstand zu Wärmequellen und ist durch eine eigene Ablaufrinne gegen mögliche Schäden durch verschüttete Flüssigkeiten geschützt.
  • Die Druckguss-Struktur ist so aufgebaut, dass versehentlich verschüttete Flüssigkeit die inneren Teile der Einheit nicht erreichen kann
  • Nach dem Ausschalten des Geräts oder nachdem die Temperatur auf Null gesetzt wurde, wird zurErhöhung der Sicherheit eine ''Warnung Heißplatt'' angezeigt. Sobald die Temperatur auf 50 °C abgekühlt ist, wird diese Warnung automatisch ausgeschaltet.
  • Der Heizplattenrührer AREC.X ist der erste, der vollständig mit Technopolymerhergestellt wurde und sich ideal für hohe Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel eignet.
  • AREC.X ist sehr einfach zu reinigen. Mit einem leicht angefeuchteten Tuch werden alle Rückstände leicht entfernt und die obere Platte ist perfekt sauber.
  • Der Heizplattenrührer AREC.X bietet ein äußerst innovatives niedriges Profil und ein attraktives Design für hervorragenden Komfort.
  • AREC.X kann an die externe Sonde Pt100 und den VTF Digital Thermoregulator angeschlossen werden, um ein System zu erhalten, mit dem die Temperatur von Flüssigkeiten reguliert werden kann.
Spezifikation

Spezifikation

Technopolymer
Technopolymer
AREC.X
7 x 7 in.
Umgebungstemperatur bis 550 °C
203 mm
7.3 lb.
Heizplattenrührer, Stirrer
15 l
230 V
230 V, 50/60 Hz, 800 W
Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständige Heizplatte aus Keramik
94 mm
50/60 Hz
800 W
2,6 kg
Square
0 bis 1.500 U/min
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt