Learn More
MP Biomedicals™ AquaPhenol™
Water saturated phenol for DNA/RNA extractions
215.00 CHF - 427.18 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei +4 °C lagern. Unter Stickstoff lagern. Vor Licht schützen. |
---|---|
Zusammensetzung | Wassergesättigtes Phenol |
pH | 4,5 - 5 (Lit.) |
Forschungskategorie | Molekularbiologie |
Form | Lösung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11466960
|
MP Biomedicals™
11AQUAPH01 |
250 mL |
215.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11476960
|
MP Biomedicals™
11AQUAPH02 |
4 x 250 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
Phenol is used as a reagent in chemical analysis. It is used in the manufacture of colorless or light-colored artificial resins, many medical and industrial organic compounds and dyes. It is commonly used in tissue preservation and DNA/RNA extraction with chloroform.Spezifikation
Bei +4 °C lagern. Unter Stickstoff lagern. Vor Licht schützen. | |
4,5 - 5 (Lit.) | |
Lösung |
Wassergesättigtes Phenol | |
Molekularbiologie |
Sicherheit und Handhabung
- AquaPhenol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Phenol, ultra pure
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.