missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
APLP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | APLP2 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16864014
|
Proteintech
15041-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16854014
|
Proteintech
15041-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
APLP2 May play a role in the regulation of hemostasis. The soluble form may have inhibitory properties towards coagulation factors. May interact with cellular G-protein signaling pathways. May bind to the DNA 5′-GTCACATG-3′ (CDEI box).Spezifikation
APLP2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P15943, Q06335, Q06481 | |
11804, 334, 64312 | |
APLP2 Fusion Protein Ag6838 | |
Primary | |
-20°C | |
APLP2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Amyloid like protein 2, Amyloid protein homolog, APLP 2, APLP2, APPH, APPL2, CDEBP, CDEI box binding protein | |
APLP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts