Learn More
Antimon(III)-fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417996
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Antimony(III) fluoride is used as a reagent in inorganic and organofluorine chemistry. It acts as a fluorination reagent and electroplating agent. Further, it is used in the preparation of dye, pottery, porcelains, ceramic enamels and glazes. It is utilized in the preparation of freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Antimon(III)-fluorid wird als Reagenz in der anorganischen und Organofluorchemie verwendet. Es wirkt als Fluorierungsreagenz und Galvanisierungsmittel. Desweiteren wird es bei der Herstellung von Farbstoffen, Töpferwaren, Porzellanen, Keramik-Emaillen und Glasuren verwendet. Es wird bei der Vorbereitung von Freon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Aceton. Unlöslich in Ammoniak.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Es ist nicht kompatibel mit Säuren, Perchlorsäure, Wasser und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-56-4
Summenformel F3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 178.755
MDL-Nummer MFCD00011218
InChI-Schlüssel GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
IUPAC-Name Trifluorstiban
SMILES F[Sb](F)F
Spezifikation
Siedepunkt 376°C
Chemischer Name oder Material Antimony(III) fluoride
Schmelzpunkt 292°C
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2923
Merck Index 14,709
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Formelmasse 178.75
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.379