Learn More
Contec™ Anticon 100™ Wischtücher mit Standardgewicht
Anticon 100™ StandardWeight Wischtücher bestehen aus 100 % Endlosfaser-Polyester mit einer laufmaschenfreien Doppelstrick-Interlock-Konstruktion.
336.00 CHF - 539.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Quiltec™ I Wischtücher |
---|---|
Material | Polyester |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Beschreibung | Flach gestapelt |
Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16665504
![]() |
Contec™
495352-803 |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) |
539.00 CHF
1200 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16675504
![]() |
Contec™
495352-805 |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) |
336.00 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die sauberen Schnittkanten sorgen für ein sehr weiches Tuch, bei dem das gesamte Gewebe ohne Kratzgefahr verwendet werden kann. Die Wischtücher werden im Reinraum gewaschen und in einem Reinraum der Klasse 4 verpackt und weisen eine sehr geringe Partikel- und Faseranzahl für ein Messerschnitt-Wischtuch auf, wodurch die Kontamination minimiert wird. Mit der patentierten Textiltechnologie erzielen Anticon 100 Wischtücher mit Standardgewicht eine hohe Kapazität bei einer schnellen Absorptionsrate. Ideal für verschüttete Flüssigkeiten sowie für die Anwendung von Desinfektionsmitteln und Reinigungslösungen.
Merkmale & Vorteile
- Empfohlen für Umgebungen der ISO-Klasse 5-8
- Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester in einer laufmaschenfreien Interlock-Strickkonstruktion
- Patentierte Textiltechnologie für ein Polyester-Wischtuch mit hoher Saugfähigkeit
- Gewaschen und verpackt in einem Reinraum der Klasse 4, mit messergeschnittenen Kanten
- Die geringste Anzahl an Fasern und Partikeln, die für ein Wischtuch mit messergeschnittenen Kanten verfügbar sind, verringern das Kontaminationsrisiko
- Die hohe Saugkapazität verringert die Anzahl der erforderlichen Wischtücher und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für das Abwischen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten in kritischen Reinraumumgebungen
Spezifikation
Quiltec™ I Wischtücher | |
Nicht autoklavierbar | |
Einmalgebrauch | |
Unsteril |
Polyester | |
Flach gestapelt | |
1-lagig |