Learn More
CD20, Mouse anti-Human, Clone: 2H7, BUV395, BD
Marke:  BD Biosciences 563781
301.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15843089
  • 302.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: 2H7
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human 6.16c1.3 B cell line
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD20
2H7
Mouse
Affinity Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Human 6.16c1.3 B cell line
25 Tests