Learn More
Ansell ActivArmr™ Schnittfeste Handschuhe
Kombinieren Sie hervorragende Flammbeständigkeit, hohen Schnittschutz und ergonomisches Design. Die im Handschuh verwendeten Materialien sind von Natur aus schwer entflammbar, auch nach dem Waschen.
Marke: Ansell 80813100
242.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Hülle aus Aramidfasern ist von Natur aus schwer entflammbar und ermöglicht den sicheren Umgang mit scharfen Gegenständen
- Die Neopren-Schaumbeschichtung verbessert die Griffsicherheit bei trockenen, nassen oder öligen Bedingungen
- Die Lichtbogeneinstufung von 12 cal/cm2 entspricht der Gefahrenkategorie 2 der NFPA 70E
- Ergonomisches Design ist komfortabel und flexibel
Compliance
Erfüllt die Gefahrenkategorie 1 gemäß NFPA 70E. ATPV = 9.4 cal/cm2; ASTM™ 2675-13. CPPT (Schnittfestigkeit): ANSI™/ISEA: Leistungsstufe 4.
Spezifikation
ANSI 3 | |
NFPA 70E Gefahrenkategorie 2 | |
Knit | |
Grün, Schwarz | |
Spezifisch | |
Arc Flash Gloves | |
2X42C | |
Gestrickt | |
ActivArmr™ 80-813 | |
13 |
Stufe 2 | |
EN 407: 412110 | |
Neopren | |
ANSI A4 | |
Aramidfaser | |
10 | |
Fahrzeugmontage, Anlagen-/Maschinenbetrieb, Bergbau und Versorgungsarbeiten | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 2 | |
Wing | |
8.86 to 10.24 in. |