Learn More
Ansell Hynit™ Handschuhe
Artikelnummer. 12620832 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
7.5
8
10
Packungsgröße:
12 Paare
Die spezielle Nitrilformulierung vereint ausgezeichnete Abriebfestigkeit mit bemerkenswerter Flexibilität. Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab.
  • Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab
  • Die Nitrilbeschichtung ist flexibel für eine optimale Fingerfertigkeit
  • Konform mit den Anforderungen der FDA für den Umgang mit Lebensmitteln
  • Abriebfest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Coating Material Nitril
Farbe Blau
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Produkttyp Tauchbeschichtete Handschuhe
Größe 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugmontage, Gerätebetrieb, Metallverarbeitung und Bergbau
Art der Handschuhstulpe Offen
Auskleidungsmaterial Mischung aus Baumwolle/Polyester
Verpackungsart Polybeutel;
Serie 32-125